23-0550
Oil of turpentine
SAJ first grade
Sinonimo/i:
Fir oil, Oil of turpentine, Pine oil, Turpentine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
4.84 (−7 °C, vs air)
Tensione di vapore
4 mmHg ( −6.7 °C)
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
P. eboll.
153-175 °C (lit.)
Punto di fusione
−55 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
DCXXKSXLKWAZNO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup