21-2050
Nitrobenzene
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
4.2 (vs air)
Tensione di vapore
0.15 mmHg ( 20 °C)
50 mmHg ( 120 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
899 °F
Limite di esplosione
40 %
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.551 (lit.)
pH
8.0-8.5 (20 °C, 1 g/L)
P. ebollizione
210-211 °C (lit.)
Punto di fusione
5-6 °C (lit.)
Densità
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?