21-1700
Acido nitrico
SAJ first grade, ≥97.0%, fuming, density: 1.52
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
pH
<1 (20 °C)
pKa
-1.3
P. eboll.
120.5 °C (lit.)
Densità
1.52
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2