21-1260
Nickel(II) nitrate hexahydrate
SAJ special grade, ≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
56 °C (lit.)
Densità
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges