18-1760
Luminol
SAJ special grade
Sinonimo/i:
3-Aminophthalhydrazide, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3