13-2280
Hydroxylamine hydrochloride
JIS special grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Hydroxylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
tecniche
inhibition assay: suitable
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
155-157 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
spleen
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges