Merck
11-0730
Formaldeide
SAJ first grade, ≥35.0%, contains methanol as stabilizer
Sinonimo/i:
Formalina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
30.03
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41115710
Beilstein/REAXYS Number:
1209228
MDL number:
Grade:
SAJ first grade
Bp:
97 °C ((37% solution) (lit.))
Vapor pressure:
52 mmHg ( 37 °C)
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
SAJ first grade
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
contains
methanol as stabilizer
availability
available only in Japan
concentration
≥35.0%
dilution
(for analytical testing)
bp
97 °C ((37% solution) (lit.))
mp
-15 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
sample preparation
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldeide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)