09-1970
Ethyl 4-hydroxybenzoate
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Ethylparaben
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥99.0%
Disponibilità
available only in Japan
P. eboll.
297-298 °C (lit.)
Punto di fusione
114-117 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
WGK 1