07-3083
Bis(2-ethylhexyl) phthalate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
DEHP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester), ‘Dioctyl’ phthalate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Disponibilità
available only in Japan
P. eboll.
386 °C (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter