07-2101
1,2-dicloroetano
suitable for HPLC
Sinonimo/i:
Cloruro di etilene, Dicloroetano
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.4 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
87 mmHg ( 25 °C)
Temp. autoaccensione
775 °F
Limite di esplosione
15.6 %
Disponibilità
available only in Japan
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
83 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
WGK 1