05-7180
Cyclohexanol
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
0.98 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥95.0%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
572 °F
Limite di esplosione
12.25 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
pH
6.5 (20 °C, 40 g/L)
P. eboll.
160-161 °C (lit.)
Punto di fusione
20-22 °C (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794