05-0470
Calcium carbide
CP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
12.48 (20 g/L)
Densità
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ca++].[C-]#[C-]
InChI
1S/C2.Ca/c1-2;/q-2;+2
UIXRSLJINYRGFQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges