Key Documents
01-3910
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
JIS special grade, ≥97.0%
Sinonimo/i:
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid
About This Item
Formula condensata:
H2NC10H5(OH)SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.25
Beilstein:
2697469
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Grado
JIS special grade
Saggio
≥97.0%
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
290 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3