01-2820
Aluminum oxide
CP
Sinonimo/i:
Alumina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
2040 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N