11534378910
Roche
Tetramethyl-Rhodamine-5-dUTP
Sinonimo/i:
Rhodamine-5-dUTP tetralithium salt, Tetramethylrhodamine-5(6)-(5-[3-carboxamidoallyl]-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Saggio
97.7% (HPLC)
Forma fisica
solution
PM
990.5
Confezionamento
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
1.0 mmol/L (Tetramethylrhodamine-5-dUTP (Abs. 551 nm))
Colore
clear red
Punto di fusione
~0 °C
Solubilità
water: miscible
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash