11388908910
Roche
Biotin-16-UTP
pkg of 25 μL (250 nmol; 10mM)
Sinonimo/i:
Biotin-16-UTP, biotin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97.7% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solution
PM
Mr 987.5 (biotin-16-UTP-Li4)
Confezionamento
pkg of 25 μL (250 nmol; 10mM)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Colore
colorless
Solubilità
water: miscible
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
The labeled RNA can be subsequently detected with a fluorescent streptavidin conjugate or by enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA) using a Streptavidin-AP conjugate.
Qualità
Stato fisico
Altre note
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?