Documenti fondamentali
10904988001
Roche
m7G(5′)ppp(5′)G
P1-5′-(7-Methyl)-guanosine-P3-5′-guanosine triphosphate
Sinonimo/i:
methyl-guanosine-p3-5′-guanosine-triphosphate, p1-5′-7-, p1-5′-(7-methyl)-guanosine-p3-5′-guanosine-triphosphate | methyl-guanosine-p3-5′-guanosine-triphosphate, p1-5′-7-
About This Item
Codice UNSPSC:
41116100
Stato
lyophilized
PM
815.3
Confezionamento
pkg of 5 U
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
The nucleotide is used in combination with the SP6 and T7 RNA polymerase promoter system as an initiator for in vitro RNA synthesis.
Qualità
Typical analysis: 90% m7G(5′)ppp(5′)G (from Porg.), 1.7% lithium
Specifiche
Formula: C21H28N10O18P3Li2
Definizione di unità
Conversion Factor
The data for converting A250 units into mg is: 5 A250 units = 0.2347 μM = 0.1914 mg.
Stato fisico
Lyophilizate
Nota sulla preparazione
Working concentration: The recommended working concentration with T7, T3 or SP6 RNA Polymerases is 1 mM.
Ricostituzione
For best results, dissolve in water or TE at 10 mM.
Altre note
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.