Documenti fondamentali
10662046001
Roche
β-Galactose Dehydrogenase S
suspension, ~80 units/mg protein (At 25 °C with galactose as the substrate.), pkg of 50 U
Sinonimo/i:
D-galactose:NAD+ 1-oxidoreductase
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352204
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Descrizione
of Pseudomonas fluorescens from E. coli
Stato
suspension
Attività specifica
80 U/mg (Approximately 80 U/mg protein at +25°C with galactose as the substrate.)
~80 units/mg protein (At 25 °C with galactose as the substrate.)
Confezionamento
pkg of 50 U
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
D-galactose:NAD+ 1-oxidoreductase
Applicazioni
β-Galactose Dehydrogenase S has been used in the colorimetric microassay method to determine the level of galactose and galactose-1-phosphate in blood.[1]
Qualità
Contaminants: <0.01% ADH, <0.01% ß-galactosidase, <0.1% LDH, <0.05% NADH oxidase
Stato fisico
Suspension in 3.2 M ammonium sulfate solution, pH approximately 6
Altre note
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
S Bandyopadhyay et al.
Human reproduction (Oxford, England), 18(10), 2031-2038 (2003-09-26)
The pathophysiological mechanisms underlying premature ovarian failure (POF) are largely unknown. Our objective was to develop a working animal model to explore the pathogenesis of POF. Since galactosaemic women eventually develop POF, we evaluated the potential of experimental galactose toxicity