10102121001
Roche
Adenosine Deaminase (ADA)
from calf intestine
Sinonimo/i:
ADA, Adenosine Deaminase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine intestine
Livello qualitativo
Stato
suspension
Attività specifica
~200 units/mg protein (At 25 °C with adenosine as the substrate.)
Confezionamento
pkg of 1 mL (10 mg)
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
activity assay: suitable
Colore
white
pH ottimale
7.0-7.4
Solubilità
water: miscible
Compatibilità
suitable for chemiluminescence
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
life science and biopharma
Attività estranea
AMP-deaminase <0.01%
AP <0.01% (with pre incubation)
Guanase <0.01%
NP <0.01%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ADA(280712)
Categorie correlate
Descrizione generale
Adenosine deaminase (ADA) is a zinc metalloenzyme.[1]
Applicazioni
Adenosine deaminase (ADA) has been used in lipolysis assay along with other reagents.[3]
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Stato fisico
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?