Documenti fondamentali
ZLXL51080
Milli-Q
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® HX 7080 (LC)
Centralized pure water solution for up to 1600 L/dType 2 water; for low chlorine feed water
Sinonimo/i:
Sistema di purificazione dell’acqua Milli-Q® HX
About This Item
Codice UNSPSC:
41104202
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Ingresso CA/CC
100 V / 230 V (For region specific voltage information, see footnote below)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® HX
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
1600 L/day max. usage
80 L/hr make-up flow rate
86 kg operating weight (120 lb)
Resistività
>5 MΩ-cm, 25°C
system H × depth × W
124 cm (48.8 in.) × 54.2 cm (21.3 in.) × 54.3 cm (21.4 in.)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<30 ppb
input
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conducibilità
<0.2 μS/cm
Descrizione generale
  • I sistemi Milli-Q® HX 7000 sono progettati per erogare acqua pura di qualità costantemente elevata per le comuni applicazioni di laboratorio e per l′alimentazione degli strumenti.
  • Il sistema ad alta portata Milli-Q® HX 7080 è stato ideato per produrre fino a 1600 L d'acqua pura di Tipo 2 al giorno a partire dall′acqua potabile della rete idrica, il che ne fa la scelta ideale per i laboratori di grandi dimensioni o per interi edifici di laboratori.
  • Innanzi tutto l'acqua di rete entra nella cartuccia di pretrattamento Progard® che rimuove efficientemente particelle e colloidi, cloro libero e calcare. In seguito, grazie alla purificazione mediante una osmosi inversa (RO) d′avanguardia, è possibile rimuovere il 95-99% degli ioni e il 99% di tutte le sostanze organiche (>200 Da) presenti in soluzione, i microrganismi e le particelle. La brevettata tecnologia E.R.A.® (Evolutive Reject Adjustment) valuta in automatico la qualità dell′acqua di rete che alimenta il sistema, così da fornire un flusso costante e da ottimizzare l′utilizzo dell′acqua (recuperi tra il 45% e il 75%). Il modulo da elettrodeionizzazione (EDI) Elix® provvede a una ulteriore rimozione degli ioni, raggiungendo una resistività di >5 MΩ·cm (a 25 °C).
  • L′acqua pura così trattata viene irradiata da una lampada UV battericida prima di entrare nel serbatoio di stoccaggio o nel sistema di stoccaggio, protezione e distribuzione SDS 500. Il serbatoio del sistema SDS 500 mantiene stabile la purezza dell′acqua immagazzinata. Il loro filtro di sfiato assicura una protezione efficace dai contaminanti aerodispersi, mentre il Modulo di Sanitizzazione Automatica (ASM) previene la crescita di batteri e la formazione di biofilm.
  • L′acqua Milli-Q® HX 7080 così prodotta può essere veicolata da una pompa di distribuzione per alimentare un circuito di distribuzione o singoli strumenti. Questi elementi possono essere integrati in un sistema centralizzato per la purificazione dell′acqua, assicurando il pieno controllo di tutti i parametri del sistema stesso e del circuito esterno di distribuzione dell'acqua pura.
  • L′ampio touchscreen interattivo del sistema costituisce un′interfaccia comunicativa eccellente che mette a disposizione le informazioni principali (stato della produzione dell'acqua, livello del serbatoio di stoccaggio, stato dell'erogazione), lo stato dei materiali di consumo, lo stato di allarmi e allerte nonché i pratici wizard che guidano passo passo l′utilizzatore nelle procedure di manutenzione.
  • Questi sistemi centralizzati sono integrati dalla nostra impareggiabile funzionalità di monitoraggio e assistenza remota MyMilli-Q Remote Care, che opera come estensione dei servizi di assistenza Milli-Q® Services. Questo servizio digitale permette di gestire da remoto il sistema in tutta sicurezza, a sostegno della produttività del laboratorio.
Applicazioni
  • L′acqua Elix® di Tipo 2 prodotta dai sistemi Milli-Q® HX 7080 è indicata per la preparazione di terreni per microbiologia, per la preparazione di tamponi e nella produzione di reagenti chimici e biochimici.
  • Può inoltre essere utilizzata per alimentare strumenti quali camere climatiche, camere per test di stabilità, lavavetrerie, autoclavi e generatori di idrogeno. È inoltre in grado di alimentare un sistema per acqua ultrapura (Tipo 1) Milli-Q®.
  • Dato che l′acqua pura di grado analitico è necessaria per un ampio ventaglio di applicazioni di laboratorio, i sistemi Milli-Q® HX 7000 rappresentano la soluzione ideale per i laboratori di qualsiasi genere, compresi quelli del settore farmaceutico, i laboratori clinici, quelli chimici, metallurgici, cosmetici, del settore dei cibi e delle bevande, del settore elettronico e di quello biotecnologico.
Caratteristiche e vantaggi
  • Le cartucce di pretrattamento Progard® sono progettate per rimuovere dall′acqua di rete particelle di grandi dimensioni (filtro da 0,5 μm), cloro libero e colloidi.
  • Il ricorso a una membrana RO di livello avanzato e alla tecnologia E.R.A.® mantiene sempre sotto controllo il consumo di acqua, garantendo una portata costante e una qualità ottimale dell′acqua. In questo modo si risparmiano acqua, tempo e denaro.
  • Il modulo di elettrodeionizzazione Elix® EDI assicura un′acqua pura di qualità costante e costi di esercizio ridotti. Le lampade a UV e la filtrazione finale garantiscono il pieno controllo batteriologico.
Componenti
  • Il prezzo attualmente indicato si riferisce esclusivamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a cambiamento inqualsiasi momento senza preavviso.
  • Questo numero di catalogo non comprende materiali di consumo, accessori e altri prodotti e/o servizi che possano essere necessari per l′installazione e la corretta operatività dell′unità per la purificazione dell′acqua nel corso del tempo.
  • Dato che ognuno dei nostri clienti ha esigenze specifiche in fatto di acqua purificata,Raccomandiamo a tutti la convalida del prodotto acquistato da parte di uno dei nostri specialisti. Rimaniamoa vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!
Altre note
Indicazioni per l′uso
Organismi trattenuti: microrganismi
Modalità d′azione: filtrazione e UV.
Applicazioni: analisi generiche di laboratorio.
Uso previsto: purificazione dell′acqua.
Istruzioni per l′uso: questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm e sottoposta a trattamento con lampada UV battericida. Consultare la sezione "Sistema" del manuale d′uso fornito (fornito in Nord America su chiavetta USB)
Avvertenze per la conservazione: conservare in un luogo asciutto.
Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota a piè di pagina
  • 230 V systems are required for Europe, Africa and Middle East regions, and certain LATAM and APAC countries
  • 120 V systems are required for North America, Taiwan, and certain LATAM countries
  • 110 V systems are required for Japan
Note legali
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sensitive PFAS testing can be performed with ultrapure water from a Milli-Q® IQ 7 system, which eliminates detectable PFAS for reliable LC-MS/MS results. See the science, see the proof.