ZFCBIQXEU
Country Box per i sistemi Milli-Q® IQ
Available only in Europe
Sinonimo/i:
Country Box Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 EU
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 unit
Disponibilità
available only in Europe
Compatibilità
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali