Documenti fondamentali
ZFC0NN5SQ
Milli-Q
Raccordo, 5 m
Connects a system to a POD, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Sinonimo/i:
Raccordo da sistema a POD, 5 m
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
For System to POD connection
Lungh. cavo
5 m
Compatibilità
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
Descrizione generale
Questo raccordo di 5 m di lunghezza è un accessorio utilizzato per connettere un erogatore Q-POD® a un sistema per l′acqua della gamma Milli-Q® IQ 7 o Milli-Q® EQ 7008/16. Può essere impiegato anche per la connessione di un erogatore E-POD® a un sistema per l'acqua Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 o Milli-Q® IX 7003/05/10/15. Questo accessorio riunisce i raccordi idraulici ed elettrici in una guaina lunga 5 m. È disponibile anche nella versione di 2 m di lunghezza (ZFC0NN2SQ).
Caratteristiche e vantaggi
  • Consente di installare un erogatore Q-POD®o E-POD® a una distanza massima di 5 m dal sistema
  • Permette un'installazione pulita e una integrazione nell'ambiente di laboratorio senza cavi e tubi in vista, includendoli in un'unica guaina bianca.
Note legali
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany