Documenti fondamentali
ZFA10UV01
Milli-Q
Lampada UV per fotossidazione
For photooxidation of organic compounds
Sinonimo/i:
Monitor A10® per i livelli del TOC con lampada UV per fotossidazione
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Assorbanza UV
λ: 185 nm Amax
Compatibilità
for use with Elix®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Questa lampada UV per fotossidazione è una lampada sostitutiva per il monitor per il TOC A10®. Riduce il carbonio organico totale (TOC) presente nell′acqua ultrapura per mezzo della fotossidazione.
La lampada UV del monitor A10® si deteriora con l′uso, incidendo negativamente sull′accuratezza dei risultati. Deve quindi essere sostituita ogni 12 mesi.
Questa Lampada UV per fotossidazione è usata con i sistemi Milli-Q® prodotti prima del 2007, o con i monitor per il TOC indipendenti A10®.
Applicazioni
La lampada per fotossidazione è un componente di rilievo dei monitor per il TOC A10®.
Caratteristiche e vantaggi
  • Lampada UV al mercurio da 185 nm
  • Effetto fotossidativo
Note legali
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  3. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  4. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  5. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  6. Can I change the UV lamp myself?
    1 answer
    1. No. With the exception of our SMART system range, a field service engineer must change the UV lamp as this process can be dangerous for customers and requires special protective equipment.
      Helpful?
  7. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.