Documenti fondamentali
XX1614706
Millipore
Bottiglia con collo smerigliato Millipore per filtrazione sotto vuoto
5L, Conical bottom
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
MilliSolve
tecniche
vacuum filtration: suitable
Capacità pallone
5 L
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto accessorio per filtrazione sotto vuoto Millipore in vetro
Bottiglia con collo smerigliato, 5L, a fondo conico
Questi prodotti accessori sono stati concepiti per consentire la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto Millipore in vetro o per allestire configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio dei kit portafiltri “tutto-in-vetro” Millipore e del kit Millipore MilliSolve.
Applicazioni
5 l, fondo conico