Documenti fondamentali
XX1004724
Millipore
Funnel, PTFE-faced, 300 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Materiali
PTFE-coated
borosilicate glass
Diametro
47 mm
Capacità imbuto
300 mL
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
REMOVE FROM SCOPE