Documenti
WMEQ0DKT
Milli-Q
Kit di installazione a muro Milli-Q® EQ
Wall mounting kit for the HMI touchscreen of Milli-Q® EQ 7000/08/16 water purification systems
Sinonimo/i:
Kit di installazione a muro per HMI Milli-Q® EQ
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Descrizione generale
Il kit per il montaggio a muro è un accessorio dei sistemi per la purificazione dell′acqua comprensivo di tutti i componenti necessari per l′opportuna installazione dello schermo tattile HMI per i sistemi per la purificazione dell′acqua della serie Milli-Q® EQ 7. Il display del touch screen può essere installato a muro fino a una distanza di 3 m dal sistema, permettendo di ottimizzare lo spazio in laboratorio.
Questo kit specifico per l′HMI rende ottimale la flessibilità di installazione del sistema. Se il vostro laboratorio cambia, l′assetto del sistema si adatta al vostro laboratorio.
Caratteristiche e vantaggi
  • Di facile installazione.
  • Permette di risparmiare spazio sul banco di laboratorio.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany