Documenti fondamentali
WMBSMT002
Milli-Q
staffa di installazione a muro
For installation of Milli-Q Advantage/Integral/Reference/Direct, Simplicity, Synergy and Elix Reference systems
Sinonimo/i:
Staffa per montaggio a muro dei sistemi di purificazione dell'acqua
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
Saves lab bench space
Confezionamento
pkg of 1 unit
Lungh. × Largh. × Alt.
352 mm × 291 mm × 154 mm
Compatibilità
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Posizionare a muro il sistema per la purificazione dell′acqua oggi si può, grazie alla nostra apposita staffa per il montaggio a muro. Questo accessorio per i sistemi di purificazione dell′acqua Milli-Q®, di facile installazione, garantisce un risparmio di spazio prezioso sui banchi del laboratorio.
La staffa per il montaggio a muro dei sistemi di purificazione dell'acqua è utilizzabile con i sistemi Milli-Q® Advantage/Integral/Reference/Direct, Simplicity®, Synergy® ed Elix® Reference.
Caratteristiche e vantaggi
Ottimizzazione dello spazio sui banchi di laboratorio
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany