Documenti fondamentali
TZHVMD210
Millipore
Dispositivo Steritest® NEO
For medical devices and collapsible bags., Red base canister provided with 3 needle adapters to connect to a variety of test devices., pkg of 10 blisters per box, Single packed
Sinonimo/i:
Dispositivo Steritest® NEO con base rossa per test di sterilità, Dispositivo per test di sterilità, dispositivo per la filtrazione su membrana, canister per la filtrazione su membrana, sistema chiuso per la filtrazione su membrana
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
PVDF membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
Livello qualitativo
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
Red base canister provided with 3 needle adapters to connect to a variety of test devices.
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
Confezionamento
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Parametri
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
Lung. tubo
850 mm
Colore
red Canister Base
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
For medical devices and collapsible bags.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: 2 canister
STERITEST® NEO è un dispositivo di filtrazione su membrana per test di sterilità di prodotti farmaceutici filtrabili. Il dispositivo semplifica ogni aspetto del test, dalla gestione alla tracciabilità. Il sistema chiuso garantisce che i prodotti farmaceutici non vengano mai esposti all'ambiente, minimizza i falsi positivi e offre i massimi livelli di qualità e affidabilità. Se associato alla pompa Steritest® Symbio, ad accessori specifici e a terreni di coltura e fluidi di risciacquo di alta qualità, questo sistema assicura una procedura analitica ottimizzata e pienamente conforme alle normative. L′unità Steritest® NEO per dispositivi medicali è fornita con tre tipologie di adattatori, Luer maschio, Luer femmina o ago singolo, per potersi connettere ad una varietà di dispositivi di test. È incluso un ago di ventilazione separato, per il trasferimento del prodotto sotto esame, del terreno di coltura o del tampone di risciacquo. L′unità Steritest® NEO per dispositivi medicali può essere utilizzata con i dispositivi NovaSeptum® per il campionamento sterile. I canister con base rossa sono caratterizzati da un basso adsorbimento aspecifico. Membrana Durapore® in polivinilidene fluoruro (PVDF) idrofilo e drenaggio appositamente progettato per ottimizzare l'efficacia dei lavaggi effettuati per rimuovere gli antimicrobici.
Applicazioni
L′unità Steritest® NEO per dispositivi medicali e sacche collassabili è usata per i test di sterilità dei dispositivi medicali, delle sacche collassabili e dei prodotti con agenti antimicrobici.
Caratteristiche e vantaggi
  • Un riferimento unico per i test di sterilità con i nostri dispositivi, le pompe, i terreni, i liquidi e i servizi
  • I dispositivi Steritest® vengono prodotti nel nostro Centro di Eccellenza di Molsheim, in Francia, con standard di controllo qualità elevati che rilasciano un Certificato di Qualità per ogni singolo lotto.
  • Nuovo modello di ago
Il nuovo ago è stato perfezionato, riducendone la lunghezza, aggiungendo un′impugnatura antiscivolo e un cappuccio con alette, per garantire all′operatore una presa sicura e una buona maneggevolezza mentre inserisce l′ago nei contenitori di piccole dimensioni
  • Una gestione intelligente delle operazioni
Il nuovo dispositivo Steritest® NEO per cartucce si avvantaggia di tutta una serie di migliorie, come i morsetti colorati, le graduazioni per misure di volume accurate, un′identificazione ancor più certa e una migliore tracciabilità, grazie alla nuova etichetta rimovibile.
  • Sistema completamente chiuso
Con i dispositivi Steritest® NEO, durante il test di sterilità i prodotti farmaceutici non sono mai esposti all′ambiente esterno. Filtrazione, risciacquo, aggiunta dei terreni e incubazione sono operazioni che vengono condotte in un sistema chiuso.
  • Prestazioni costanti
Test d'integrità effettuato sul 100% delle unità, rigorosi controlli fisici e microbiologici condotti in ogni fase dell'assemblaggio dei dispositivi Steritest® NEO prima del rilascio da parte della produzione
  • Nuovo strumento per la disconnessione dei tubi
I morsetti tagliatubi Velax® sono installati su tutti i dispositivi Steritest® NEO per garantire un taglio rapido e netto dei tubi, in tutta facilità.
Confezionamento
10 blister confezionati singolarmente per scatola
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configurato per
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Steritest® NEO device is ideal for sterility testing of antibiotics. The Steridilutor® NEO system is designed to dissolve and dilute drugs in vials whereas the Steridilutor® NEO device for the liquid transfer kit allows diluting liquids from open ampoules into a septum-equipped diluent container.
Sterility testing is one of the most crucial steps in pharmaceutical product release. Regulatory-compliant membrane filtration sterility testing devices ensure the safety of pharmaceutical products.
Contenuto correlato
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.