Documenti fondamentali
TX0282
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), contains 0.0140--0.0310% BHT as stabilizer, non-UV, suitable for LC/MS, gas chromatography (GC) and HPLC, OmniSolv®
Sinonimo/i:
Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
102391
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191504
Numero indice EU:
203-726-8
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Tetraidrofurano, OmniSolv®
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
contiene
0.0140--0.0310% BHT as stabilizer
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.01% Peroxide (as H2O2)
≤0.03% Water (H2O)
≤1.0 μeq/g Titrable acid
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -21.5 °C
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
OmniSolv®
Stabilized with 250 ppm BHT. Not Optically Transparent in UV
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsPeroxide (as H2O2)0.01% maxRefractive index (at 20°C)Stabilizer (BHT)0.0140-0.0310%Titrable acid1.0µeq/g maxWater (H2O)0.03% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup