TMRES
mPAGE® TurboMix Resolving Solution 216ML
Premixed resolving gel solution for casting bis-tris polyacrylamide gels
Sinonimo/i:
Bis-Tris gel resolving solution, resolving gel solution
Scegli un formato
CHF 84.00
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 84.00
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
0.2 μm filtered
Stato
liquid
Rapporto d’alimentazione
29:1
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3