Documenti fondamentali
TGFBMAG-64K-03
Millipore
Kit MILLIPLEX® per TGFß a base di microsfere magnetiche, 3-plex – saggio immunologico multiplex
for quantification of TGFß1, TGFß2 and TGFß3 in multiple species
Sinonimo/i:
Kit con microsfere magnetiche per TGFß, Saggio per TGFß 3 Plex
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
horse, human, nonhuman primates, feline, pig, mouse, rat, canine
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 62-128%
sensitivity: 8-12 pg/mL
standard curve range: 9.8-2,500 pg/mL
tecniche
multiplexing: suitable
Compatibilità
configured for Premixed
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Il sistema del TGFβ (fattore di crescita trasformante beta), una superfamiglia di citochine e di vie di segnalazione, è altamente conservato in tutto il regno animale. Il TGFβ è coinvolto nello sviluppo delle cellule immunitarie, nell'angiogenesi, nella guarigione delle ferite, nello sviluppo embrionale e nello sviluppo osseo. Ha inoltre un ruolo critico nella risposta immunitaria, nelle malattie cardiache e nel cancro. Il TGFβ normale è una delle proteine in grado di inibire la crescita cellulare bloccando la mitosi allo stato G1, inducendo la differenziazione cellulare o l'apoptosi. Durante l'oncogenesi tuttavia, mutazioni nella via di segnalazione del TGFβ possono portare a una resistenza delle cellule tumorali agli effetti del TGFβ normale, causando una proliferazione incontrollata delle cellule. Studi preliminari suggeriscono che la VE-caderina potrebbe potenziare la via di segnalazione mutata del TGFβ.
Il pannello MILLIPLEX® per TGFβ 1, 2 e 3 è un kit 3-plex da utilizzare per la quantificazione simultanea dei seguenti analiti in siero, plasma e campioni di coltura cellulare/tissutale: TGFβ1, TGFβ2, TGFβ3. La piattaforma Luminex® xMAP® utilizza un saggio immunologico con sfere magnetiche che offre una velocità e una sensibilità ideali per quantificare simultaneamente più analiti, migliorando sensibilmente la produttività senza perdere quantitativi preziosi di campione.
Tipo di pannello: citochine/chemochine
Applicazioni
  • Analiti: TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3
  • Specie: Oltre che in campioni umani, TGFβ-1, TGFβ-2, TGFβ-3 possono essere rilevati in campioni di siero delle seguenti specie: topo, ratto, mini maiale, criceto, cavia, scimmia rhesus e scimmia cynomolgus. Inoltre il TGFβ-1 e TGFβ-2 possono essere rilevati nel siero di cavallo, coniglio e cane. Non è però stata determinata l′entità della reattività crociata.
  • N.B.: Questo saggio richiede un trattamento di acidificazione del campione secondo i reagenti e il protocollo forniti.
  • Tipi di campioni raccomandati: siero, plasma, surnatanti e lisati di colture cellulari/tissutali
  • Diluizione del campione suggerita. Per campioni di siero e plasma 25 μL per pozzetto di una diluizione 1:30; i campioni di colture cellulari/tessutali potrebbero richiedere una diluizione prima del trattamento di acidificazione (vedi protocollo per i dettagli)
  • Tempo di esecuzione del saggio: Overnight (16-18 ore) a 2-8 °C o 2 ore a temperatura ambiente (20-25 °C).
  • Categoria di ricerca: infiammazione & immunologia
  • Sottocategoria di ricerca: malattie cardiovascolari, malattie infiammatorie croniche, disturbi immunitari, malattie infiammatorie, artrite reumatoide
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Samantha M Logan et al.
PeerJ, 7, e8116-e8116 (2019-11-26)
To conserve energy in times of limited resource availability, particularly during cold winters, hibernators suppress even the most basic of physiologic processes. Breathing rates decrease from 40 breaths/minute to less than 1 breath/min as they decrease body temperature from 37
Julien Fourcade et al.
JCI insight, 3(14) (2018-07-27)
CD4+ Tregs impede T cell responses to tumors. They express multiple inhibitory receptors that support their suppressive functions, including T cell Ig and ITIM domain (TIGIT). In melanoma patients, we show that Tregs exhibit increased TIGIT expression and decreased expression
Lingwen Ying et al.
Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy, 14, 4661-4670 (2021-12-09)
We aimed to explore the immunological characteristics and cytokine profile of the initial stage of type 1 diabetes. In total, 123 age- and sex-matched subjects with newly diagnosed classic type 1 diabetes mellitus (T1ADM), fulminant type 1 diabetes mellitus (FT1DM)
Lerin R Luckett-Chastain et al.
Experimental dermatology, 26(8), 697-704 (2016-11-29)
It been shown that IL-6 modulates TGF-β1 expression in fibroblasts, however, what role IL-6 plays concerning TGF-βR expression and function in skin is unknown. Therefore, the aim of this study was to investigate the mechanism by which IL-6 might modulates
Inmaculada Parrilla et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(11) (2020-11-08)
In the context of porcine embryo transfer (ET) technology, understanding the tightly regulated local uterine immune environment is crucial to achieve an adequate interaction between the transferred embryos and the receiving endometrium. However, information is limited on the uterine immune
Contenuto correlato
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
Uncover tips and tricks to multiplexing in this guide from the experts. Learn how you can enhance the power of your research with MILLIPLEX® multiplexing, including industry guidance for immunoassays, multiplexing tips, one-day MILLIPLEX® multiplex assays for limited lab time, and more.
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
Vedi tutto