Documenti fondamentali
TANKMPK03
Milli-Q
Filtro di sfiato
Prevents contamination of pure water stored in 6/10 L internal storage tanks
Sinonimo/i:
Filtro di sfiato per serbatoi interni
Scegli un formato
2 EA
CHF 142.00
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 142.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 2 units
Altezza
3 cm (1.2 in.)
Dimensione pori
1 μm pore size
Compatibilità
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il filtro di sfiato è progettato per impedire ai contaminanti aerodispersi e ai microrganismi di entrare nei serbatoi di stoccaggio dell′acqua pura. Va posizionato sulla sommità del corpo dei serbatoi di stoccaggio interni da 6 o da 10 L.
Via via che il serbatoio si svuota dell′acqua che contiene, l′aria che entra nel sistema viene filtrata dal filtro di sfiato. È importante chiudere saldamente il coperchio in modo che il serbatoio sia a tenuta stagna, e controllare che la valvola sul tubo di troppopieno sia installata. In questo modo l′aria è obbligata a passare attraverso il filtro di sfiato, così da ridurre la contaminazione di origine atmosferica all′interno del serbatoio.
Per l′impiego con i sistemi per la purificazione dell′acqua Direct-Q®, Direct-Q® UV, RiOs, RiOs-DI®, RiOs-DI® UV e RiOs-DI® Clinical.
Applicazioni
Il filtro di sfiato offre una protezione eccellente dai contaminanti aerodispersi.
Caratteristiche e vantaggi
Un filtro a membrana senza confronti per la ritenzione di particelle e batteri
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazione: comuni analisi di laboratorio
  • Uso previsto: Purificazione dell′aria
  • Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane da 0,65 μm. Consultare la sezione “Come usare il sistema” nella guida all′uso dell′apparecchiatura (fornita col sistema)
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  7. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  9. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  10. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.