SYMBWFS01
Kit del sensore di troppopieno Steritest® Symbio per recipienti di raccolta
For solid container, for use with Steritest® Symbio pump
Sinonimo/i:
Ausilio per il monitoraggio del riempimento
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PBT housing (reinforced glass fibers)
polycarbonate ( hood, reinforced glass fibers)
thermoplastic polyurethane (TPU) (Buttons)
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali