SYMBDTF01
Vaschetta di drenaggio Steritest® Symbio completa
For 2 canisters, FLEX pump, Low integration
Sinonimo/i:
Uscita
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Materiali
316L stainless steel container (drain tray)
EPDM rubber seal
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio pump
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
La vaschetta di drenaggio Steritest® Symbio completa comprende un supporto in acciaio inossidabile per i canister, un recipiente in plastica per la raccolta dei fluidi e una guarnizione. Il vassoio è progettato per la pompa FLEX a 2 canister in bassa integrazione. La versatile pompa Steritest® Symbio FLEX può essere installata sia in un isolatore che in una cappa a flusso laminare.
Applicazioni
La vaschetta di drenaggio Steritest® Symbio completa è una accessorio della pompa Steritest® Symbio FLEX che permette di snellire i flussi di lavoro e di migliorare la sicurezza quando si eseguono test di sterilità.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany