Documenti fondamentali
SYMBDTC01
Millipore
Vaschetta di drenaggio terreni Steritest® Symbio 2
for use with any type of Steritest® Symbio pump, this accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Sinonimo/i:
Uscita
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
316L stainless steel container (drain tray)
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with any type of Steritest® Symbio pump
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Recipiente in plastica per la raccolta dei fluidi Steritest® Symbio per vaschetta di drenaggio. Questa vaschetta è compatibile con tutti i tipi di pompa Steritest® Symbio.
Applicazioni
Accessori per velocizzare i flussi di lavoro e aumentare la sicurezza nel corso dei test di sterilità.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany