Documenti fondamentali
SX0216
Supelco
Soda & Lime Indicating
size 4-8 mesh, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinonimo/i:
Sodasorb
About This Item
agenzia
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Stato
granular
Misura
4-8 mesh
Perdita
≤7% loss on drying, 200°C
Colore
off-white
Dimensione particelle
4-12 mesh (>=80%)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
4-8 mesh, Meets ACS Specifications GR ACS
Applicazioni
4-8 mesh, Meets ACS Specifications GR ACS
Risultati analitici
Carbon dioxide absorption capacity19.0% minColorOff-whiteFines (through U.S. No. 100 sieve)1% maxFormGranular pelletsIdentificationTo pass testIndicator, Presence ofTo pass testLoss on drying at 200°C7% maxMesh size (4-8)80% min
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1