Documenti fondamentali
ST1680
Sigma-Aldrich
Anti-FGFR2 Mouse mAb (1G3)
liquid, clone 1G3, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor 2
Scegli un formato
100 μG
CHF 383.00
CHF 383.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 383.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 383.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G3, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FGFR2(2263)
Descrizione generale
Anti-FGFR2, mouse monoclonal, clone 1G3, recognizes the FDFR2 in human stomach carcinoma tissue. It is validated for use in ELISA, Western blotting, and immunohistochemistry (paraffin sections).
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the FDFR2 protein.
Recognizes the FDFR2 protein in human stomach carcinoma tissue.
Immunogeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 621-724 human FGFR2, supllied as a GST fusion protein
Applicazioni
ELISA (see comments)Immunoblotting (1-5 µg/ml)Paraffin Sections (5 µg/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Positive Control
Human stomach carcinoma tissue
Altre note
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.