ST1535
Anti-NQO1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-NADPH Dehydrogenase Quinone 1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NQO1(1728)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
293T cells
Human stomach tissue, Mouse brain tissue, HepG2 cells