ST1513
Anti-EDN3 Mouse mAb (2A6-2A4)
liquid, clone 2A6-2A4, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Endothelin 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A6-2A4, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EDN3(1908)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
293T cells
LNCaP cells