Documenti
ST1508
Sigma-Aldrich
Anti-PCK1 Mouse mAb (3E4)
liquid, clone 3E4, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Phosphenolpyruvate Carboxykinase 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E4, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCK1(5105)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~70 kDa PCK1 protein.
Recognizes the ~70 kDa PCK1 protein in HepG2 cells.
This Anti-PCK1 Mouse mAb (3E4) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of PCK1.
Immunogeno
Full-length, recombinant human PCK1 (aa 1-623), expressed as a GST fusion protein
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Negative Control
293T cells
Positive Control
HepG2 cells
Altre note
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.