Documenti fondamentali
SN06A47HH3
Millipore
Filtro per capsula Optiscale® Polygard® CN
filtration area 17.7 cm2, pore size 0.6 μm
Sinonimo/i:
Optiscale Capsule Polygard -CN 0.6 μm1/4 in. HB/HB
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene
polypropylene support
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Produttore/marchio commerciale
OptiScale®
Parametri
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Diametro
6.9 cm (2.7 in.)
Superficie filtrante
17.7 cm2
Diam. connessione ingresso
1/4 in.
Diam. connessione uscita
1/4 in.
Impurezze
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrice
Polygard®-CN
Dimensione pori
0.6 μm nominal pore size
0.6 μm pore size
input
sample type liquid
Raccordi
inlet hose barb
6 mm (1/4 in.) inlet/outlet hose barb
outlet hose barb
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Caratteristiche e vantaggi
Formato: strato singolo
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: batteri
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: purificazione delle proteine
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: consultare le sezioni sull′installazione e la bagnatura nel manuale d′uso delle capsule OptiScale® 47 con membrana Polygard® CN
  • Istruzioni per la conservazione: conservare nella confezione originale a temperatura ambiente
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità con i regolamenti vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
3 cicli in autoclave da 60 min a 126 °C; non sterilizzabili a vapore in linea
Risultati analitici
Conforme ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥100 ml d′acqua
Note legali
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany