Documenti fondamentali
SLLGC13NL
Millipore
Filtri da siringa Millex, PTFE idrofilo
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-LG, Filtri da siringa, PTFE, 0,2 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume< 25 μL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
Altezza
21.1 mm
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.65 cm2
Volume
10 mL
Dimensione pori
0.2 μm
input
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: LG
Panoramica sui filtri da siringa Millex non sterili per cromatografia ionica
• Certificati per cromatografia ionica (IC)
• Membrana idrofila in PTFE disponibile grado di filtrazione di 0,20 µm e 0,45 µm e in due diversi diametri, per adattarsi a qualsiasi esigenza applicativa.
• Minimo rilascio di estraibili interferenti con analisi IC, per minimizzare il rumore di fondo in analisi IC ad elevata sensibilità
• Compatibili sia con soluzioni acquose sia con soluzioni organiche
Dimensione delle confezioni e codici SKU
SLLGC13NL: 0,2 µm, PTFE idrofilo, 13 mm, 100 per conf.
SLLGC25NS: 0,2 µm, PTFE idrofilo, 25 mm, 50 per conf.
SLLHC13NL: 0,45 µm, PTFE idrofilo, 13 mm, 100 per conf.
SLLHC25NS: 0,45 µm, PTFE idrofilo , 25 mm, 50 per conf.
Applicazioni:
Cromatografia ionica (IC)
Confezionamento
non sterile
Specifiche
Solo per impieghi generali di laboratorio
Stato fisico
Codice colore: ingresso naturale/uscita naturale
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.