EFHAB10MS
Unità filtranti EZ-Fit®, membrana nera da 0,45 m, imbuto da 100 mL, confezione multipla, senza tampone
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 100 mL, pkg of Multi packaging, suitable for (suitable for solid cultivation)
Sinonimo/i:
Unità filtranti EZ-Fit® senza tampone assorbente, Dispositivi di filtrazione con membrana quadrettata in esteri misti di cellulosa per l’analisi della carica batterica
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
Livello qualitativo
agenzia
ISO 7004
Sterilità
electron beam irradiated
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
Confezionamento
pkg of Multi packaging
Capacità
100 mL
Diam. filtro
47 mm
Capacità imbuto
100 mL
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
Compatibilità
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with EZ-Fit® System
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Le unità di filtrazione sono irraggiate con fascio elettronico, un coperchio ventilato copre il campione per tutta la durata della filtrazione e un bordo a 360° impedisce che le pinze tocchino accidentalmente l'area di filtrazione della membrana durante il trasferimento della stessa, per proteggere i campioni dalla contaminazione e garantire al contempo risultati di enumerazione microbica affidabili.
La funzione EZ-FIT® Azure rende l'unità di filtrazione EZ-FIT® ancora più ergonomica e comoda, grazie all'imbuto trasparente e agli indicatori di livello di riempimento lungo tutta la circonferenza, per un riempimento facile da qualsiasi angolazione. L'innovativo design dell′insieme imbuto-base evita qualunque fuoriuscita o by-pass della membrana da parte del campione.
Le unità filtranti sono conformi agli standard internazionali e riducono al minimo il residuo del campione. Inoltre, potendo essere impilate, consentono di risparmiare spazio nell'area di lavoro. Questi dispositivi monouso sono stati progettati per l′impiego con la rampa EZ-FIT® che dispone di specifiche teste di filtrazione EZ-FIT®.
Applicazioni
Note legali
Articoli
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.