SCT064
Trasportatore di NTP BioTracker
Quick and efficient transport of labeled NTPs into cells for live cell imaging of DNA replication, synthesis, etc. Labeling of DNA with fluorescent NTPs is one of the essential methods in cell cycle analysis.
Sinonimo/i:
Cell cycle detection, Live cell imaging probe, Live cell imaging probe, Cell cylce probe
Scegli un formato
CHF 390.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 390.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Descrizione generale
La molecola del trasportatore di NTP BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL> presenta un sito recettoriale, per legare selettivamente gli NTP, e un agente di penetrazione cellulare. Il trasportatore si lega agli NTP e li trasferisce rapidamente all'interno delle cellule, senza evidente danno alla membrana cellulare né compromissione della vitalità cellulare. Gli NTP trasportati si staccano velocemente dal complesso e diventano disponibili per l'incorporazione nel DNA nel nucleo. Tra le varie applicazioni possibili, gli NTP marcati sono utili per studi di imaging su cellule vive, saggi di proliferazione cellulare, sintesi di DNA artificiale, tracciamento della divisione cellulare e ricerca su nucleotidi attivi antivirali e antineoplastici.
Applicazioni
Imaging di cellule
Ciclo cellulare, replicazione e riparazione del DNA
Danni e riparazione del DNA
Qualità
Massa molare: 3470,14 g/mol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
N.B.: Prima dell′apertura, centrifugare brevemente il contenitore per raccogliere sul fondo tutto il contenuto.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.