Documenti
SCT051
Sigma-Aldrich
Colorante per cellule vive BioTracker Carbon Monoxide Probe 1
Live cell imaging dye for cellular carbon monoxide (CO), a cell signalling molecule implicated in vasodilation, neurotransmission, anti-inflammatory and anti-apoptotic processes.
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
Forma fisica
lyophilized
Metodo di rivelazione
fluorometric
Descrizione generale
Il monossido di carbonio (CO) è un gas incolore, inodore e insapore altamente tossico e letale per i mammiferi. Tuttavia, sempre più evidenze indicano che il CO può essere prodotto endogenamente dall′organismo umano durante il catabolismo del gruppo eme, ed è risultata un′importante molecola di trasduzione del segnale cellulare, con un potenziale terapeutico sostanziale nella protezione dalle malattie vascolari, infiammatorie o persino oncologiche. Il colorante BioTracker Carbon Monoxide è una sonda a base di etere allil-fluoresceina per la rivelazione del CO nelle cellule viventi. Il colorante è molto selettivo per il CO e non mostra effetti con altri analiti come F-, Cl-, Br-, I-, AcO-, HCO3-, N3-, NO3-, SO42-, HSO4-, HSO3-, HS-, SCN-, CN-, ClO4-, IO4-, PO43- e HPO42-, biotioli come Cys, Hcy e GSH, amminoacidi come Ser, Trp, Ala,Phe, Gln, Glu, Lys, Leu, Gly e Ile e specie reattive dell′ossigeno/azoto (ROS/RNS) come ClO-, H2O2, NO2-, NO, HNO, ROO-, BuOO- e -OH.
Proprietà dello spettro - Eccitazione: 450-480nm
Emissione: 525 nm (verde)
Categoria di ricerca: Coloranti per cellule vive
Materiali necessari ma non in dotazione:
  • PdCl2 (MilliporeSigma, N° Cat. 205885-1G o 520659-1G)
  • CROM-3 (MilliporeSigma, N° Cat. SML0496-10 mg), una molecola che libera monossido di carbonio
Nota importante: la colorazione con il prodotto SCT051 funziona solo in presenza di CROM-3 e PdCl2. Per maggiori informazioni fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3