Documenti fondamentali
SCR022
Sigma-Aldrich
Cellule staminali neurali ippocampali di ratto adulto
Adult Rat Hippocampal Neural Stem Cells are self-renewing cells with the capacity to differentiate into neurons, astrocytes & oligodendrocytes.
Sinonimo/i:
Cellule staminali neurali di topo
About This Item
Codice UNSPSC:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Descrizione generale
Cellule staminali neurali ippocampali di ratto adulto
Introduzione
Le cellule staminali neurali (NSC) sono cellule in grado di autorinnovarsi e di differenziarsi in neuroni, astrociti e oligodendrociti. Le NSC adulte sono estremamente rare e si ritiene risiedano solo in regioni discrete dell'ippocampo e della zona sottoventricolare. Essendo terapeuticamente promettenti, è stata rivolta notevole attenzione all'identificazione delle fonti di queste staminali, ai segnali che ne regolano la proliferazione e alla specializzazione delle cellule staminali neurali in linee di discendenza più differenziate (Gage, 2000).
Attualmente, l'identificazione delle cellule staminali neurali è sovente basata sui marcatori molecolari correlati con il loro stato di cellule staminali e/o progenitrici abbinato all'assenza di fenotipi differenziati come indicato dall'analisi dei marcatori. Per aiutare i ricercatori a identificare e caratterizzare accuratamente le cellule staminali neurali, Millipore mette loro a disposizione le cellule staminali neurali ippocampali di ratto adulto crioconservate (N° Cat. SCR022).
Le cellule staminali neurali ippocampali di ratto adulto di Millipore, pronte all′uso, sono state isolate dall'ippocampo di ratti Fisher 344 adulti. Queste cellule primarie sono utili per svariate applicazioni sperimentali, come lo sviluppo di nuovi farmaci, gli studi di neurotossicità, neurogenesi, elettrofisiologia, funzione dei neurotrasmettitori e dei recettori, oltre a disturbi e patologie del SNC.
Si raccomanda di utilizzare le cellule staminali neurali ippocampali di ratto adulto di Millipore (N° Cat. SCR022) insieme al Kit di caratterizzazione dei marcatori delle cellule staminali neurali (N° Cat. SCR019) e a saggi sulla differenziazione che dimostrino la pluripotenza della popolazione cellulare di partenza. Questi saggi sulla differenziazione cellulare saranno presto disponibili da CHEMICON.
Solo per scopi di ricerca, non per uso in procedure diagnostiche.
Descrizione della linea cellulare
Cellule staminali neurali
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Confezionamento
1x10E6 cellule
Componenti
1,1x10E6 cellule staminali neurali vitali di ippocampo di ratto adulto (N° Comp. 2003769) derivate da ratti femmina adulti Fisher 344, età di 43-55 giorni, crioconservate. Conservare in azoto liquido.
Stoccaggio e stabilità
Quando conservate nelle condizioni raccomandate (azoto liquido), le cellule staminali neurali ippocampali di ratto adulto sono stabili fino alla data di scadenza. Non congelare e non esporre a temperature elevate. Dopo la data di scadenza, scartare i reagenti rimasti. Si raccomanda di non usare le cellule oltre il decimo passaggio.
Note legali
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Hyunju Chung et al.
The Journal of endocrinology, 230(2), 239-250 (2016-06-22)
We have previously demonstrated that ghrelin stimulates the cellular proliferation of cultured adult rat hippocampal neural stem cells (NSCs). However, little is known about the molecular mechanisms by which ghrelin regulates cell cycle progression. The purpose of this study was
Sehee Kim et al.
International journal of molecular sciences, 18(9) (2017-09-12)
Palmitate concentrations in type 2 diabetic patients are higher than in healthy subjects. The prolonged elevation of plasma palmitate levels induces oxidative stress and mitochondrial dysfunction in neuronal cells. In this study, we examined the role of mdivi-1, a selective
Elizabeth D Kirby et al.
eLife, 2, e00362-e00362 (2013-04-20)
Stress is a potent modulator of the mammalian brain. The highly conserved stress hormone response influences many brain regions, particularly the hippocampus, a region important for memory function. The effect of acute stress on the unique population of adult neural
Hyunju Chung et al.
The Journal of endocrinology, 218(1), 49-59 (2013-04-24)
Ghrelin, an endogenous ligand for the GH secretagogue receptor (GHS-R) receptor 1a (GHS-R1a), has been implicated in several physiologic processes involving the hippocampus. The aim of this study was to investigate the molecular mechanisms of ghrelin-stimulated neurogenesis using cultured adult
Seong Gak Jeon et al.
Molecules and cells, 39(8), 603-610 (2016-07-20)
Recently, an increasing number of studies have focused on the effects of CD4+ T cell on cognitive function. However, the changes of Th2 cytokines in restricted CD4+ T cell receptor (TCR) repertoire model and their effects on the adult hippocampal
Articoli
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Protocolli
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.