SCM302
Terreno di induzione dell'endoderma definitivo
Sinonimo/i:
Definitive Endoderm Medium, Endoderm Induction Medium, Medium for Endoderm Induction
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 50 mL
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Impurezze
<2 EU/mL endotoxin
pH
7.0-7.4
applicazioni
cell analysis
Descrizione generale
Il protocollo di differenziazione di 3 giorni è semplice ed è stato convalidato su linee cellulari iPS umane multiple. Le cellule differenziate esprimono alti livelli (>85%) di marcatori endodermici, tra cui CXCR4, c-Kit, Sox-17 e FOXA2 e possono essere ulteriormente differenziate in discendenze cellulari endodermiche specializzate. Il terreno di induzione dell'endoderma definitivo può essere utilizzato per generare organoidi 3D come gli organoidi hiPS derivati dal colon (N° Cat. SCC300) o dal polmone.
Applicazioni
Categoria di ricerca:
ricerca sulle cellule staminali
Qualità
Test di sterilità: nessuna crescita
Endotossine: <2 EU/mL
pH: 7,0-7,4
Micoplasmi: negativo
Saggio funzionale: >85% CXCR4+ c-Kit+ doppio positivo dopo 3 giorni di induzione.
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Articoli
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Protocolli
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.