Vai a
SCM151
Lisato di piastrine umane PLTGold®
Heparin-free Human Platelet Lysate (hPL) for Mesenchymal Stem Cell Culture. 100ml.
Sinonimo/i:
hPL, hPL Human Platelet Lysate Supplement
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32160801
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Il lisato di piastrine umane PLTGold è un supplemento per colture cellulari privo di componenti di origine animale. Rappresenta un′alternativa migliore rispetto al siero fetale bovino (FBS) per la coltura delle cellule staminali mesenchimali (MSC) umane. Il PLTGold è un prodotto non frazionato derivato da piastrine umane che non richiede l′aggiunta di eparina. Non forma coaguli ed ha prestazioni equivalenti a quelle del lisato piastrinico PLTMax originale. La crescita ottimale delle MSC si ottiene usando PLTGold al 5%. Il PLTGold è stato utilizzato efficacemente anche per coltivare cellule staminali mesenchimali derivate da altre specie, tra cui topo, coniglio e suino.
Il lisato piastrinico umano PLTGold è derivato da piastrine raccolte da donatori umani nei centri di raccolta sangue degli Stati Uniti. Più unità ottenute da donatori diversi vengono riunite in lotti di grandi dimensioni e lavorate per fornire un prodotto uniforme. Il lisato piastrinico umano è destinato esclusivamente a scopi di ricerca (RUO) e non è inteso per uso diagnostico o terapeutico rivolto all′uomo o agli animali.
Application
Istruzioni per l'uso
1.La semina delle cellule deve essere eseguita seguendo le linee guida generali adatte allo specifico tipo di cellula. Tipicamente e cellule staminali mesenchimali (MSC) vengono seminate a una densità di 2x10^3 – 5x10^3 cellule per cm2.
2. Per le MSC, si può utilizzare PLTGold al 5% vol/vol in un tradizionale terreno di coltura come il DMEM (Sigma D5671) o l′ α-MEM (Sigma M8042). Nel caso di terreni di base privi di glutammina, sarà necessario aggiungere al terreno una fonte di L-Glutammina (Sigma G7513) ad una concentrazione finale 2 mM. Per altri tipi di cellule, la concentrazione di PLTGold dovrà essere titolata in base all'applicazione (si consiglia di procedere ad una titolazione partendo da 2% vol/vol fino ad arrivare a 10% vol/vol per stabilire la percentuale di PLTGold ottimale per lo specifico tipo di cellula in esame).
3. Non consentire alle MSC di superare una confluenza del 70-80%.
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Sottocategoria di ricerca
Cellule staminali mesenchimali
Preparation Note
Dopo il ricevimento, conservare a -80°C. Scongelare a temperatura ambiente o in un bagno ad acqua. Dopo lo scongelamento, suddividere in aliquote e conservare a una temperatura di -20°C o inferiore. Per una conservazione a lungo termine si consiglia una temperatura di -80°C. Evitare cicli ripetuti di congelamento/scongelamento.
Analysis Note
Tutti i materiali di derivazione umana sono ottenuti da stabilimenti sottoposti a ispezioni governative e sono di origine statunitense. Ogni unità da donatore è stata approvata per l′uso umano e analizzata per la presenza di malattie infettive inclusi HIV-1, HIV-2, HIV-NAT, HCV, HBsAg e RPR per la sifilide.
Ogni lotto viene analizzato per i seguenti parametri:
test di sterilità: negativo alla crescita
pH: 6,8-7,8
Proteine totali: 4,0-6,5 g/dL
Osmolalità: 250-330 mOsm/kg
Endotossine USP <8>: <10 EU/mL
Micoplasma: non rilevato
Crescita cellulare: conforme
Legal Information
PLTGold is a registered trademark of Mill Creek Life Sciences, LLC
Disclaimer
SOLO PER SCOPI DI RICERCA. In Francia questo prodotto è regolamentato quando destinato a scopi scientifici, comprese le attività di importazione ed esportazione (articolo L 1211-1, paragrafo 2 del codice della sanità pubblica). L'acquirente (cioè l'utilizzatore finale) è tenuto a procurarsi l′autorizzazione all'importazione da parte del Ministero della Ricerca francese di cui all'articolo L1245-5-1 II del Codice della Sanità Pubblica. Ordinando questo prodotto, si conferma tacitamente di aver ottenuto l′autorizzazione all'importazione richiesta.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione destinata agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H3667SCM05SCM130
Siero umano Heat Inactivated, from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered
Sigma-Aldrich
H3667
Siero umano
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
biological source
human
biological source
human male plasma (Type AB)
biological source
-
biological source
-
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
input
-
input
-
input
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available