Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41106514
Growth mode:
N/A
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartipackaging
vial of >1X10⁶ cells
Quality Segment
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
Application
- Ogni microprovetta contiene > 1x10^6 cellule vitali.
- Le cellule sono risultate negative al test per la presenza di agenti infettivi eseguito con un pannello Human Essential CLEAR di Charles River Animal Diagnostic Services.
- L′origine umana delle cellule così come la loro negatività a un′eventuale contaminazione con altre specie, quali ratto, topo, criceto cinese, criceto dorato e primate non umano (NHP), sono state accertate tramite il pannello Contamination CLEAR di Charles River Animal Diagnostic Services
- Le cellule sono negative alla contaminazione da micoplasma.
Il cancro al polmone è il più comune responsabile fra le morti di cancro nel mondo. 1 Nonostante i progressi nella tecnologia e nelle modalità di trattamento, rimane estremamente diffuso. L'adenocarcinoma, che ha inizio nelle cellule dell'organismo che producono muco, è la sottocategoria più comune di cancro polmonare primario. Rappresenta circa il 40% di tutti i casi di cancro al polmone. 2 L'adenocarcinoma è altamente aggressivo e viene solitamente diagnosticato negli stadi più avanzati, con conseguenti tassi di sopravvivenza bassi.
L'adenocarcinoma presenta una serie di sfide attribuibili alla sua resistenza ai trattamenti comuni, come la radioterapia e la chemioterapia. La combinazione di più forme di terapia aiuta a superare questi ostacoli. La linea cellulare Calu-3 può contribuire alla ricerca di potenziali terapie farmacologiche e ha dimostrato di essere efficace nel mimare le condizioni in vivo. 3 Questa analogia ha permesso lo sviluppo di molte applicazioni farmaceutiche, come il trasporto di farmaci, lo studio della deposizione di aerosol, gli studi di rilascio controllato e l'identificazione di potenziali interazioni farmaco-farmaco. 4 Le caratteristiche della linea cellulare Calu3 consentono lo sviluppo di metodi di base in vitro per lo studio di nuovi farmaci in un modello dell'epitelio respiratorio.
Fonte
La linea cellulare Calu-3 è stata creata isolando le cellule presenti nell'effusione pleurica di un uomo caucasico di 25 anni affetto da adenocarcinoma polmonare. 5
Riferimenti
1. Semin Ultrasound CT MR 2019, 40(3): 255-264.
2. Cell Death Dis 2018, 9(2): 117.
3. J Control Release 2003, 87(1-3): 131-138.
4. Expert Opin Drug Deliv 2013, 10(9): 1287-1302.
5. J Natl Cancer Inst 1977, 59(1): 221-226.
L'adenocarcinoma presenta una serie di sfide attribuibili alla sua resistenza ai trattamenti comuni, come la radioterapia e la chemioterapia. La combinazione di più forme di terapia aiuta a superare questi ostacoli. La linea cellulare Calu-3 può contribuire alla ricerca di potenziali terapie farmacologiche e ha dimostrato di essere efficace nel mimare le condizioni in vivo. 3 Questa analogia ha permesso lo sviluppo di molte applicazioni farmaceutiche, come il trasporto di farmaci, lo studio della deposizione di aerosol, gli studi di rilascio controllato e l'identificazione di potenziali interazioni farmaco-farmaco. 4 Le caratteristiche della linea cellulare Calu3 consentono lo sviluppo di metodi di base in vitro per lo studio di nuovi farmaci in un modello dell'epitelio respiratorio.
Fonte
La linea cellulare Calu-3 è stata creata isolando le cellule presenti nell'effusione pleurica di un uomo caucasico di 25 anni affetto da adenocarcinoma polmonare. 5
Riferimenti
1. Semin Ultrasound CT MR 2019, 40(3): 255-264.
2. Cell Death Dis 2018, 9(2): 117.
3. J Control Release 2003, 87(1-3): 131-138.
4. Expert Opin Drug Deliv 2013, 10(9): 1287-1302.
5. J Natl Cancer Inst 1977, 59(1): 221-226.
Features and Benefits
Le caratteristiche della linea cellulare Calu3 consentono lo sviluppo di metodi di base in vitro per lo studio di nuovi farmaci in un modello dell'epitelio respiratorio.
Preparation Note
Conservare in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento, gli organoidi possono essere mantenuti in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Other Notes
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per essere impiegato nella ricerca accademica interna secondo i termini dell' "Academic Use Agreement", come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
SOLO PER SCOPI DI RICERCA. In Francia questo prodotto è regolamentato quando destinato a scopi scientifici, comprese le attività di importazione ed esportazione (articolo L 1211-1, paragrafo 2 del codice della sanità pubblica). L'acquirente (cioè l'utilizzatore finale) è tenuto a procurarsi l′autorizzazione all'importazione da parte del Ministero della Ricerca francese di cui all'articolo L1245-5-1 II del Codice della Sanità Pubblica. Ordinando questo prodotto, si conferma tacitamente di aver ottenuto l′autorizzazione all'importazione richiesta.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| growth mode N/A | growth mode N/A | growth mode N/A | growth mode N/A |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?