Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human
Growth mode:
N/A
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
human
Quality Segment
packaging
vial of >1X10⁶ cells
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
Application
- Ogni microprovetta contiene > 1x10^6 cellule vitali.
- Le cellule sono risultate negative al test per la presenza di agenti infettivi eseguito con un pannello Human Essential CLEAR di Charles River Animal Diagnostic Services.
- L′origine umana delle cellule così come la loro negatività a un′eventuale contaminazione con altre specie, quali ratto, topo, criceto cinese, criceto dorato e primate non umano (NHP), sono state accertate tramite il pannello Contamination CLEAR di Charles River Animal Diagnostic Services
- Le cellule sono negative alla contaminazione da micoplasma.
Il cancro pancreatico è la quarta causa di morte per cancro nel Nord America e ha una delle prognosi peggiori. Oltre il 90% di questi tumori ha origine dall'epitelio del dotto pancreatico. 1 Anche quando il tumore primario è piccolo e localizzato, la prognosi rimane infausta e la chemioterapia o la radioterapia hanno mostrato un'efficacia limitata. 2 La disponibilità di modelli dinamici rimane cruciale per lo studio e la comprensione del ruolo biologico delle alterazioni genetiche alla base del cancro pancreatico, soprattutto nel contesto della carcinogenesi delle cellule epiteliali del dotto pancreatico.
La linea cellulare immortale HPDE6c7 mostra un genotipo quasi normale e il fenotipo delle cellule epiteliali del dotto pancreatico. 3 Le cellule HPDE6c7 conservano normali i genotipi Ki-ras, p53, C-myc e p16INK4A, ma mancano della via funzionale p53. 3 La linea cellulare HPDE6c7 è utile per gli studi su base molecolare della carcinogenesi delle cellule del dotto pancreatico e del differenziamento delle cellule di Langerhans. Le cellule HPDE6c7 sono un modello versatile dell'epitelio del dotto pancreatico e facilitano lo sviluppo di strategie per la chemioprofilassi dei tumori pancreatici umani.
Fonte
Le cellule HPDE6c7 provengono dal normale dotto pancreatico umano di una donna di 63 anni e sono state alterate nel genotipo tramite l'infezione con un vettore retrovirale che esprime i geni E6E7 del virus del papilloma umano (HPV)-16.3.
Riferimenti
1. Am J Pathol 1996, 148(6): 1763-1770.
2. Am J Pathol 1998, 153(1): 263-269.
3. Am J Pathol 2000, 157(5): 1623- 1631.
La linea cellulare immortale HPDE6c7 mostra un genotipo quasi normale e il fenotipo delle cellule epiteliali del dotto pancreatico. 3 Le cellule HPDE6c7 conservano normali i genotipi Ki-ras, p53, C-myc e p16INK4A, ma mancano della via funzionale p53. 3 La linea cellulare HPDE6c7 è utile per gli studi su base molecolare della carcinogenesi delle cellule del dotto pancreatico e del differenziamento delle cellule di Langerhans. Le cellule HPDE6c7 sono un modello versatile dell'epitelio del dotto pancreatico e facilitano lo sviluppo di strategie per la chemioprofilassi dei tumori pancreatici umani.
Fonte
Le cellule HPDE6c7 provengono dal normale dotto pancreatico umano di una donna di 63 anni e sono state alterate nel genotipo tramite l'infezione con un vettore retrovirale che esprime i geni E6E7 del virus del papilloma umano (HPV)-16.3.
Riferimenti
1. Am J Pathol 1996, 148(6): 1763-1770.
2. Am J Pathol 1998, 153(1): 263-269.
3. Am J Pathol 2000, 157(5): 1623- 1631.
Features and Benefits
Le cellule HPDE6c7 sono un modello versatile dell'epitelio del dotto pancreatico e facilitano lo sviluppo di strategie per la chemioprofilassi dei tumori pancreatici umani.
Preparation Note
Conservare in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Other Notes
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per essere impiegato nella ricerca accademica interna secondo i termini dell' "Academic Use Agreement", come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare [email protected].
Disclaimer
SOLO PER SCOPI DI RICERCA. In Francia questo prodotto è regolamentato quando destinato a scopi scientifici, comprese le attività di importazione ed esportazione (articolo L 1211-1, paragrafo 2 del codice della sanità pubblica). L'acquirente (cioè l'utilizzatore finale) è tenuto a procurarsi l′autorizzazione all'importazione da parte del Ministero della Ricerca francese di cui all'articolo L1245-5-1 II del Codice della Sanità Pubblica. Ordinando questo prodotto, si conferma tacitamente di aver ottenuto l′autorizzazione all'importazione richiesta.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c